Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål Z-formede testrørsstativer
Artikelnummer. p-8005011
Dimensioner (L x B):
50 x 85 mm
50 x 110 mm
50 x 220 mm
Artikelnummer. 10010811
Brand: Bochem™ 8293
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Holder Rør (17 mm)
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Stillinger 25
Dimensioner (L x B) 50 x 110 mm
Diameter (metrisk) åbning 17 mm