Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål Z-formede testrørsstativer
Artikelnummer. 10234081
Dimensioner (L x B):
50 x 85 mm
50 x 110 mm
50 x 220 mm
Artikelnummer. 10234081
Brand: Bochem™ 8291
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Holder Rør (17 mm)
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Stillinger 50
Dimensioner (L x B) 50 x 220 mm
Diameter (metrisk) åbning 17 mm