Få mere at vide
Buerkle™ Slangeclips med ormegevind
Artikelnummer. 15784068 Shop alle Bürkle produkter
Slangestørrelse:
10 til 16 mm dia.
12 til 20 mm dia.
16 til 27 mm dia.
20 til 32 mm dia.
25 til 40 mm
8 til 12 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15784068
Brand: Buerkle™ 86772032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål 1.4016.
  • Med skruegevind
  • Skruen er zinkbelagt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 20 til 32 mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med Slanger
Til brug med (applikation) Slanger
Emballagemængde 10/Pk.
Slangestørrelse 20 til 32 mm dia.
Produkttype Slangeklemme med ormegevind