Få mere at vide
Buerkle™ Slangeclips med ormegevind
Shop alle Bürkle produkter
Slangestørrelse:
10 til 16 mm dia.
12 til 20 mm dia.
16 til 27 mm dia.
20 til 32 mm dia.
25 til 40 mm
8 til 12 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Med skruegevind
- Skruen er zinkbelagt
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 16 til 27 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med | Slanger |
| Emballagemængde | 10/Pk. |
| Slangestørrelse | 16 til 27 mm dia. |
| Produkttype | Slangeklemme med ormegevind |