Få mere at vide
Buerkle™ Slangeclips med ormegevind
Artikelnummer. 10263020 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
10 til 16 mm dia.
12 til 20 mm dia.
16 til 27 mm dia.
20 til 32 mm dia.
25 til 40 mm
8 til 12 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
10263020 12 til 20 mm dia. Pakke med 10
10595624 8 til 12 mm dia. Pakke med 10
16616703 25 til 40 mm -
15784068 20 til 32 mm dia. Pakke med 10
10428151 10 til 16 mm dia. Pakke med 10
10550784 16 til 27 mm dia. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10263020 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 86771220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 DKK
    121.27 DKK / Pakke med 10
    Spare 2.73 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fremstillet af rustfrit stål 1.4016.
  • Med skruegevind
  • Skruen er zinkbelagt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 12 til 20 mm
Materiale Rustfrit stål
Til brug med Slanger
Emballagemængde 10/Pk.
Slangestørrelse 12 til 20 mm dia.
Produkttype Slangeklemme med ormegevind