Få mere at vide
Micronova™ Trådbørste i rustfrit stål
Artikelnummer. 15793004 Shop alle Micronova produkter
Længde (metrisk):
40.6 cm
50.8 cm
53.3 cm
71.1 cm
Diameter (metrisk) børster:
0.64 cm
1.2 cm
1.9 cm
1.9 to 3.8 cm
2.5 cm
5.1 cm
5.72 cm
6.35 mm to 19.05 mm
Produkttype:
Brush
Cleaning Brush
Fan Tip Brush
J-formet børste
S-formet børste
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15793004
Brand: Micronova™ BRWM16BR
Holdbare stålbørster i rustfrit stål med nylonbørster fås i en række forskellige størrelser til rengøring af dele, slanger og svært tilgængelige områder.
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Tekniske data
Produkttype Brush
Børstemateriale Nylon
Børstehår type Medium Stiffness
Farvekodet Yes
Håndtag Materiale Stainless Steel Wire with Plastic Grip
Håndtag Type Wire-wound with Loop
Tip Type Fan Tip
Sterilitet Non-sterile
Udseende White/Brown Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core and plastic grip.
Autoklaverbar Not Autoclavable
Plejevejledning Item can be cleaned after use and hung up for optimal drying and sanitation purposes.
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Farve White, Brown
Indhold og opbevaring Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (engelsk) Børstehår 1 in.
Diameter (metrisk) 2.5 cm
Diameter (metrisk) børster 2.5 cm
Dimensioner (L x B x H) 36 x 1 x 1 in. ( 91.44 x 2.5 x 2.5 cm)
Engangs Reusable
Filtreret Non-filtered
Brandfarlig No
Til brug med (applikation) Brush to Clean Tubing, Small Parts, and hard to reach areas.
Til brug med (udstyr) BRSC6-156, BRSC6-1530: NovaPoly Plastic Tube and Stainless Steel Brush Covers
Inkluderer Handle/Included, Part of Brush
Længde (engelsk) 36 in.
Længde (engelsk) Pensel 6 in.
Længde (engelsk) Håndtag 30 in.
Længde (metrisk) 40.6 cm
Længde (metrisk) børste 15.24 cm
Længde (metrisk) håndtag 76.2 cm
Materiale Nylon, Stainless Steel, Plastic
Emballage Each brush is individually packaged
Mængde 12/Pk.
Modstandsdygtig overfor Standard disinfectants and cleaning solutions
Størrelse 16 x 48 in.
Bredde (engelsk) Børstehår 1 in.
Bredde (metrisk) børster 2.5 cm