Få mere at vide
Micronova™ Trådbørste i rustfrit stål
Artikelnummer. 15733014 Shop alle Micronova produkter
Længde (metrisk):
40,6 cm
50,8 cm
53,3 cm
71,1 cm
Diameter (metrisk) børster:
0,64 cm
1,2 cm
1,9 cm
1,9 til 3,8 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
6,35 mm til 19,05 mm
Produkttype:
Blæserspidsbørste
Børste
J-formet børste
Rengøringsbørste
S-formet børste
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15733014
Brand: Micronova™ BRWM345
Holdbare stålbørster i rustfrit stål med nylonbørster fås i en række forskellige størrelser til rengøring af dele, slanger og svært tilgængelige områder.
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Tekniske data
Produkttype Blæserspidsbørste
Børstemateriale Nylon
Børstehår type Medium Stiffness
Farvekodet No
Håndtag Materiale Stainless Steel Wire
Håndtag Type Wire-wound with Loop
Tip Type Fan Tip
Sterilitet Non-sterile
Udseende Nylon bristle, Fan Tip Braided wire Brush Head, Stainless Steel wire handle
Autoklaverbar Autoclavable
Plejevejledning Item can be cleaned after use and hung up for optimal drying and sanitation purposes.
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Farve White
Indhold og opbevaring Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diameter (engelsk) 0.75 in.
Diameter (engelsk) Børstehår 0.75 in.
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Diameter (metrisk) børster 1,9 cm
Dimensioner (L x B x H) 16 x 0.75 x 0.75 in.(40.6 x 0.9 x 0.9 cm)
Engangs Reusable
Filtreret Non-filtered
Brandfarlig No
Til brug med (applikation) Cleaning parts, tubing and hard to reach areas.
Inkluderer Handle/Included, Part of Brush
Længde (engelsk) 16 in.
Længde (engelsk) Pensel 5 in.
Længde (engelsk) Håndtag 11 in.
Længde (metrisk) 40,6 cm
Længde (metrisk) børste 12.7 cm
Længde (metrisk) håndtag 27.9 cm
Materiale Nylon, Stainless Steel
Emballage Each brush is individually packaged
Mængde 12/Cs.
Modstandsdygtig overfor Standard disinfectants and cleaning solutions
Størrelse 10 x 6 in.
Bredde (engelsk) Børstehår 0.75 in.
Bredde (metrisk) børster 0.9 cm