Få mere at vide
Micronova™ Trådbørste i rustfrit stål
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15501755 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
40,6 cm
50,8 cm
53,3 cm
71,1 cm
Diameter (metrisk) børster:
0,64 cm
1,2 cm
1,9 cm
1,9 til 3,8 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
6,35 mm til 19,05 mm
Produkttype:
J-formet børste
Pensel
Rengøringsbørste
S-formet børste
Viftespidsbørste
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) børster Produkttype Pakningsstørrelse
15501755 40,6 cm 5,72 cm J-formet børste Hver
15773004 40,6 cm 0,64 cm Rengøringsbørste Hver
15783004 40,6 cm 1,2 cm Rengøringsbørste Hver
15793004 40,6 cm 2,5 cm Pensel Hver
15703014 40,6 cm 5,1 cm Rengøringsbørste Hver
15763004 50,8 cm 6,35 mm til 19,05 mm Rengøringsbørste Hver
15713014 53,3 cm 5,72 cm S-formet børste Hver
15690699 50,8 cm 1,9 cm Rengøringsbørste Hver
15723014 71,1 cm 1,9 til 3,8 cm Viftespidsbørste Hver
15733014 40,6 cm 1,9 cm Viftespidsbørste Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15501755 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRWM22512J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00 DKK
    328.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.05 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Holdbare stålbørster i rustfrit stål med nylonbørster fås i en række forskellige størrelser til rengøring af dele, slanger og svært tilgængelige områder.
Micronova Trådbørster i rustfrit stål er fremragende til rengøring af ventiler, slanger, cylindre, smalle kamre og andre svært at rengøre områder. De holdbare børster er fleksible nok til at bøje gennem beslag, men stive nok til at fjerne rester. De tilspidsede versioner tilføjer et niveau af rengørings-alsidighed.
  • Nylon børster med en rustfri ståltrådskerne
  • Ideel til ventiler, slanger, cylindre og smalle kamre
  • Fleksibel til at bøje gennem beslag, men stiv nok til at fjerne rester
  • Tilspidsede versioner tilføjer rengørings-alsidighed
  • Fås i en række diametre fra 0,25 til 2 tommer
Tekniske data
Produkttype J-formet børste
Børstehår type Middel stivhed
Farvekodet Ja
Håndtag Materiale Rustfrit ståltråd med plastikgreb
Håndtag Type Acme tråd
Tip Type Tuft End
Sterilitet Ikke steril
Udseende Trådbørste^ Flexbørste, fleksibel inchjinch-formet stålbørste i rustfrit stål på plasthåndtag med acme-forbindelse.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Plejevejledning Varen kan rengøres efter brug og hænges op for optimal tørring og sanitære formål. Hovedets fleksibilitet giver brugerne mulighed for at ''forme'' hovedet til brugerdefinerede rengøringsapplikationer
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Overensstemmelsescertifikat; FDA-godkendte materialer
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares på et tørt sted ved omgivelsestemperatur med ideel luftstrøm.
Diameter (engelsk) Børstehår 2,25 tommer.
Diameter (metrisk) børster 5,72 cm
Dimensioner (L x B x H) 16 x 2,2 x 2,2 tommer. (40,6 x 5,7 x 5,7 cm)
Engangs Genanvendelig
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Børster bøjes for at rengøre kanaler, rør udvendigt eller karinteriør.
Til brug med (udstyr) STAH- eller STAEH-håndtag; FlexBrushTM Covers
Inkluderer Uden Håndtag
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (engelsk) Pensel 12 tommer
Længde (engelsk) Håndtag 4''
Længde (metrisk) 40,6 cm
Længde (metrisk) børste 30.4 cm
Længde (metrisk) håndtag 10.2 cm
Materiale Nylon, rustfrit stål (304), plast
Emballage Hver børste er individuelt pakket
Mængde 12/Cs.
Modstandsdygtig overfor Standard desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Størrelse 16 x 10 x 8 tommer.
Vægt (engelsk) 9 lb.
Vægt (metrisk) 4.08 kg
Bredde (engelsk) Børstehår 2,25 tommer.
Bredde (metrisk) børster 5.7 cm