Få mere at vide
Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet
Artikelnummer. 10683452
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
150 x 100 x 100 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
10683452 150 x 100 x 100 mm
1 options
Artikelnummer. 10683452 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 10023
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Opbevar laboratorieartikler i Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet. Den er robust og stabil.
  • Rustfrit stål
  • Firkant
  • Flad bund for stabilitet
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 150 x 100 x 100 mm
Produkttype Trådkurv
Array 150 mm