Få mere at vide
Bochem™ Trådkurve i rustfrit stål
Artikelnummer. 10603652
Skift visning
Højde (metrisk):
150 mm
Artikelnummer. Højde (metrisk)
10603652 150 mm
1 options
Artikelnummer. 10603652 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 10028
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Materiale 18/10 E-Poli
Dimensioner (L x B x H) 180 x 180 x 150 mm
Længde (metrisk) 180 mm
Højde (metrisk) 150 mm
Bredde (metrisk) 180 mm