Få mere at vide
Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet
Artikelnummer. 10545221
Dimensioner (L x B x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10545221
Brand: Bochem™ 10032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar laboratorieartikler i Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet. Den er robust og stabil.
  • Rustfrit stål
  • Firkant
  • Flad bund for stabilitet
Specifications
Produkttype Trådkurv
Array 250 mm
Dimensioner (L x B) 250 L x 150 Wmm
Dimensioner (L x B x H) 250 x 150 x 150 mm
Vægt (metrisk) 410 g