Få mere at vide
Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet
Artikelnummer. 10545031
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Array unitSize
10545031 200 x 200 x 150 mm 200 mm Hver
10000751 150 x 150 x 150 mm - -
10468812 180 x 180 x 180 mm 180 mm -
10603462 160 x 160 x 160 mm 160 mm -
10545221 250 x 150 x 150 mm 250 mm -
10654032 300 x 200 x 150 mm 300 mm -
10644032 200 x 200 x 200 mm 200 mm -
10244271 400 x 300 x 200 mm 400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10545031 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 10030
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar laboratorieartikler i Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet. Den er robust og stabil.
  • Rustfrit stål
  • Firkant
  • Flad bund for stabilitet
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 200 L x 200 Wmm
Dimensioner (L x B x H) 200 x 200 x 150 mm
Produkttype Trådkurv
Array 200 mm