Få mere at vide
Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Firkant
- Flad bund for stabilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 180 L x180 Wmm |
| Dimensioner (L x B x H) | 180 x 180 x 180 mm |
| Produkttype | Trådkurv |
| Array | 180 mm |