Få mere at vide
Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet, 2 krydsbånd
Artikelnummer. 10692112
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
400 x 300 x 200
500 x 300 x 250 mm
600 x 400 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10692112 500 x 300 x 250 mm Hver
10576371 400 x 300 x 200 -
10234271 600 x 400 x 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10692112 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 10073
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Placer laboratorieartikler i Bochem™ Trådkurv i rustfrit stål, firkantet, 2 krydsbånd. .
  • Maskebredde 8x8x1mm,
  • Firkant
  • Rustfrit stål
  • 2 krydsbånd
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 500 L x 300 Wmm
Dimensioner (L x B x H) 500 x 300 x 250 mm
Produkttype Trådkurv
Array 500 mm