Få mere at vide
Atrow™ Trådkurv i rustfrit stål med håndtag
Artikelnummer. p-8008911
Dimensioner (L x B x H):
140mmID x 140mmH
Form:
Rund
Artikelnummer. 11772983
Brand: Atrow™ 811441
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indlæs materialer til opbevaring, rengøring, kemiske bade og meget mere. Atrow™ Trådkurv i rustfrit stål med håndtag fås i en cylindrisk eller firkantet form i en række forskellige størrelser. Hver er lavet af lodrette stænger af rustfrit stål og har et hængslet håndtag for nem håndtering.
Rustfrit stål er holdbart, modstandsdygtigt over for rust og korrosion og kan bruges i en lang række temperaturer. Dette gør det muligt for disse materialehåndteringskurve at blive brugt i en bred vifte af applikationer, herunder organisering af arbejdspladser, rengøring og skylning, kemiske bade og temperaturcyklus.
  • Runde kurve med diametre fra 140mm –300mm
  • Firkantede kurve med sidelængder på 125mm 200–mm
  • Kurve kan nedsænkes og bruges i høje og lave temperaturer
Tekniske data
Inkluderer Håndtag
Produkttype Trådkurv
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 140mmID x 140mmH
Højde (metrisk) 140 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 140 mm