Få mere at vide
Ohaus™ Rustfri stålvægt, OIML F1, OH
Shop alle Ohaus produkter
Vægt (metrisk):
100 g
200 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfri stålkonstruktion
- Inkluder en vægtkasse
- Enkelt kropsdesign uden justering af hulrum
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Vægt, 1 kg, OIML F1, OH |
| Klassifikation | OIML F1 vægte |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vægt (metrisk) | 1 kg |
| Tolerance | Opfylder eller overgår OIML F1 |