Få mere at vide
Ohaus™ Rustfri stålvægt, OIML F1, OH
Artikelnummer. 15683384 Shop alle Ohaus produkter
Vægt (metrisk):
100 g
200 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15683384
Brand: Ohaus™ 11117042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Enkelt kropsdesignvægt justeret til at opfylde eller overstige 0IML F1-tolerancer
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Inkluder en vægtkasse
  • Enkelt kropsdesign uden justering af hulrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vægt, 200 g, OIML F1, OH
Klassifikation OIML F1 vægte
Materiale Rustfrit stål
Vægt (metrisk) 200 g
Tolerance Opfylder eller overgår OIML F1