Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Vægttang i rustfrit stål
Artikelnummer. 10008150
Længde (metrisk):
92 mm
Product Code. 10008150
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3180
Only null left
Specifications
Tip stil Plast spids
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 92 mm
Dimensioner (L x B) 92 L mm
Type Vægttang