Få mere at vide
Cole-Parmer™ WB-300 serien Stuart Digitalt vandbad til almen brug
Artikelnummer. p-8011192
Kapacitet (metrisk):
6 l
15 l
24 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13101204
Brand: Cole-Parmer™ 1212291
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Add to basket
WB-300 serien Stuart Digitalt vandbad til almindelig brug er nemt at bruge og nemt at rengøre.
  • Analog urskive med digital temperaturvisning gør den nem at bruge
  • Sikkerhedsfunktioner omfatter lav vandstandssensor og overtemperaturbeskyttelse
  • Rustfri ståltank med afrundede hjørner vil ikke fange snavs
  • Integreret afløb forenkler vandskift og rengøring
Disse brugervenlige opvarmede vandbade har et LED-temperaturdisplay med en analog drejeknap til hurtig og nem indstilling af sætpunkt. Lav vandstandssensor forhindrer tørkogning, og overtemperaturbeskyttelsessystem overvåger temperaturen og styrer varmeren i tilfælde af fejl.
Rustfri ståltank og robust ydre konstruktion giver fremragende holdbarhed. Polycarbonat låg giver fuldt overblik over badets indhold og reducerer varmetabet. Tøm nemt tanken ved hjælp af den indbyggede dræningsport. Varmelegemet er monteret under tanken, så det er ikke i vejen.
Specifications
Kapacitet (engelsk) 1,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 l
Temperaturområde 25 °C til 99,9 °C
Type Vandbad
Materiale Rustfrit stål
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Dimensioner (D x B x H) 230 x 335 x 280 mm
Vægt (metrisk) 6.5 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz