Få mere at vide
Cole-Parmer™ WB-300 serien Stuart Digitalt vandbad til almen brug
Artikelnummer. 13121204
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 l
15 l
24 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13121204 24 l Hver
13101204 6 l Hver
13111204 15 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13121204 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1212281
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
WB-300 serien Stuart Digitalt vandbad til almindelig brug er nemt at bruge og nemt at rengøre.
  • Analog urskive med digital temperaturvisning gør den nem at bruge
  • Sikkerhedsfunktioner omfatter lav vandstandssensor og overtemperaturbeskyttelse
  • Rustfri ståltank med afrundede hjørner vil ikke fange snavs
  • Integreret afløb forenkler vandskift og rengøring
Disse brugervenlige opvarmede vandbade har et LED-temperaturdisplay med en analog drejeknap til hurtig og nem indstilling af sætpunkt. Lav vandstandssensor forhindrer tørkogning, og overtemperaturbeskyttelsessystem overvåger temperaturen og styrer varmeren i tilfælde af fejl.
Rustfri ståltank og robust ydre konstruktion giver fremragende holdbarhed. Polycarbonat låg giver fuldt overblik over badets indhold og reducerer varmetabet. Tøm nemt tanken ved hjælp af den indbyggede dræningsport. Varmelegemet er monteret under tanken, så det er ikke i vejen.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 24 l
Temperaturområde 25 °C til 99,9 °C
Type Vandbad
Materiale Rustfrit stål
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Dimensioner (D x B x H) 584 x 335 x 280 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 500 x 300 x 200 mm
Vægt (metrisk) 12.8 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz