Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ W 16 Vandbad i rustfrit stål
Artikelnummer. 10567472
Skift visning
Model-:
V 16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10567472 V 16 Hver
1 options
Artikelnummer. 10567472 Leverandør Gestigkeit Harry™ Leverandørnr. W16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6615.00 DKK
    4830.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 1784.60 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Et vandbad i rustfrit stål af høj kvalitet, der kan nå temperaturer på op til 95 °C.
  • En robust og billig mulighed for kontinuerlig drift
  • Indbygget sikkert i et specielt stålhus
  • Styres af en termostat, som er nøjagtig op til +/− 1,5k og bedre
  • Go-dry beskyttelsessystem forhindrer overophedning, når der ikke er nok vand i badet
  • Yderligere beskyttelse ydes af en temperatursikring
  • Lavtliggende ringsæt (sælges separat) gør det muligt for det kondenserede vand at falde tilbage i badet
  • Indskruet strømpe til en retortstang
Tekniske data
Temperaturområde 30 °C til 95 °C
Materiale Rustfrit stål
Model- V 16
Vægt (metrisk) 3.0 kg
Spænding 230 V
Watt 1000 w