Få mere at vide
S Murray and Co™ Urmagertang i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8000757
Størrelse:
nr. 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12311379
Brand: S Murray and Co™ E010/04
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pincet til dissektion og manipulering af dias og dækglas. S Murray™ Urmagertang i rustfrit stål er lavet af højkvalitets rustfrit stål i overensstemmelse med specifikationerne for ISO 7153-1.
  • Pincet i rustfrit stål
  • Til dissektion
Tekniske data
Produkttype Pincet, Urmager
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til dissektion
Mængde Hver
Størrelse nr. 4
Længde (metrisk) 110 mm