Få mere at vide
Cole-Parmer™ EZ™ Serie Viskositet Cup
Artikelnummer. 11795339 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
10 til 36cSt
161 til 1401cSt
19 til 156cSt
64 til 596cSt
79 til 784cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
11795339 161 til 1401cSt Hver
11765339 10 til 36cSt Hver
11709529 19 til 156cSt Hver
11775339 64 til 596cSt Hver
11785359 79 til 784cSt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11795339 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0870040
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Mål viskositeten med viskositetskopper i rustfrit stål. EZ™ Series Viskositetskopper giver en nem og økonomisk måde at måle viskositet på. Disse kopper har en bearbejdet åbning for at sikre dens længde og giver en symmetrisk effluxstrøm.
Sådan tager du en måling: Fyld blot koppen ved at nedsænke den i testvæsken. Efter at have trukket koppen ud, mål den tid, det tager indtil den første pause i væskestrømmen. Hver kop er forsynet med en omregningstabel til at bestemme viskositeten i centistokes (cSt) ud fra den forløbne tid.
  • Opfylder dimensioner som specificeret i ASTM D 4212 standarder
  • Er i overensstemmelse med ASTM 816, D1084 og D4212
  • Kop og håndtag i rustfrit stål
  • ±3% produktionstolerance
  • Valgfrit karruselstativ i aluminium kan rumme op til fem kopper for nem opbevaring
Tekniske data
Produkttype Viskositetskop
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) En nem og økonomisk måde at måle viskositet på
Hastighedsområde 161 til 1401cSt