Få mere at vide
Cole-Parmer™ EZ™ Serie Viskositet Cup
Artikelnummer. 11785359 Shop alle Cole-Parmer produkter
Hastighedsområde:
10 til 36cSt
161 til 1401cSt
19 til 156cSt
64 til 596cSt
79 til 784cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11785359
Brand: Cole-Parmer™ 0870032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål viskositeten med viskositetskopper i rustfrit stål. EZ™ Series Viskositetskopper giver en nem og økonomisk måde at måle viskositet på. Disse kopper har en bearbejdet åbning for at sikre dens længde og giver en symmetrisk effluxstrøm.
Sådan tager du en måling: Fyld blot koppen ved at nedsænke den i testvæsken. Efter at have trukket koppen ud, mål den tid, det tager indtil den første pause i væskestrømmen. Hver kop er forsynet med en omregningstabel til at bestemme viskositeten i centistokes (cSt) ud fra den forløbne tid.
  • Opfylder dimensioner som specificeret i ASTM D 4212 standarder
  • Er i overensstemmelse med ASTM 816, D1084 og D4212
  • Kop og håndtag i rustfrit stål
  • ±3% produktionstolerance
  • Valgfrit karruselstativ i aluminium kan rumme op til fem kopper for nem opbevaring
Tekniske data
Produkttype Viskositetskop
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) En nem og økonomisk måde at måle viskositet på
Hastighedsområde 79 til 784cSt