Få mere at vide
Fowler Vernier Kaliber, rustfrit stål
Artikelnummer. 11774039 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11774039 Rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 11774039 Leverandør Fowler Leverandørnr. 0992121
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Brug dette rustfrit stål Vernier Kaliber til at måle indvendigt, udvendigt og dybden. Har skrå kanter til måleskruer.
  • Har skrå kanter til måleskruer.
Tekniske data
Produkttype Vernier Kaliber
Nøjagtighed ±0,001 tommer.
Oversigt Vernier Kaliber, rustfrit stål; 0 til 6 tommer/0 til 150 mm
Materiale Rustfrit stål
Rækkevidde 0 til 150 mm (0 til 6 tommer)
Opløsning 0,001 tommer.