missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Buerkle™ Rustfri stål ventillanse prøveudtagere

Artikelnummer. 11961571 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
550 mm
800 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11961571 800 mm
11951571 550 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11961571 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53591800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Prøvetager til allelagsprøver af tyktflydende, pastalignende, halvflydende stoffer, i henhold til DIN 51750 pt. 3 og DIN EN ISO 15528. Forskellige lag forbliver intakte, især med pasta-lignende stoffer.

  • Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
  • 32 mm Ø
  • Optimeret åbningsmekanisme (kan skilles helt ad) for nem rengøring∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Produkttype Valve Lance Sampler
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) All-layer prøver af tyktflydende, pasta-lignende, halvflydende stoffer, i henhold til DIN 51750 pt. 3 og DIN EN ISO 15528.
Diameter (metrisk) 32 mm
Længde (metrisk) 800 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.