Beskrivelse
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
- 32 mm Ø
- Optimeret åbningsmekanisme (kan skilles helt ad) for nem rengøring∣
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Valve Lance Sampler |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | All-layer prøver af tyktflydende, pasta-lignende, halvflydende stoffer, i henhold til DIN 51750 pt. 3 og DIN EN ISO 15528. |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Længde (metrisk) | 550 mm |