Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Brugsbakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 15298924 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 6,5 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15298924 10 x 6,5 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 15298924 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 0727711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 DKK
    411.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.56 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Denne værktøjsbakke i rustfrit stål tjener flere formål i laboratoriet.
  • Denne kraftige 304 rustfri stålbakke kan modstå temperaturer op til 650 F (°343 °C).
  • Hav flere ved hånden for at transportere forsyninger, instrumenter og andre genstande.
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 10 x 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 1.9 cm
Længde (metrisk) 25.4 cm
Materiale Metal
Type Hjælpebakke
Bredde (metrisk) 16.5 cm
Til brug med (applikation) Til rådighed for at transportere forsyninger, instrumenter og andre genstande
Mængde 1 stk.
Længde (engelsk) 10 tommer
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Form Rektangulær
Temperatur (engelsk) Op til 650 °F
Temperatur (metrisk) Op til 343 °C
Bredde (engelsk) 6,5 tommer.