Learn More
Sampling Systems™ Utility Dipper i rustfrit stål
Product Code. p-7138858 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Længde (metrisk):
460 mm
540 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 15809371
Brand: Sampling Systems™ 5170A50
Only null left
Add to basket
Add to basket
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper er en prøveudtager i rustfrit stål, der er velegnet til prøveudtagning af væsker og suspensioner.
  • Enkeltpunktsprøvetager
  • Rustfrit stål, AISI 304
  • Indsæt prøveudtageren i produktet, for væsken vil strømme ind i prøveudtageren
  • Hæv den midterste kontrolstang for at udtømme prøven
Specifications
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (applikation) Væsker med lav viskositet
Diameter (metrisk) 32 mm
Længde (metrisk) 460 mm