Få mere at vide
Sampling Systems™ Utility Dipper i rustfrit stål
Artikelnummer. 15899361 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Længde (metrisk):
460 mm
540 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15899361
Brand: Sampling Systems™ 5170A100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Stainless Steel Utility Dipper er en prøveudtager i rustfrit stål, der er velegnet til prøveudtagning af væsker og suspensioner.
  • Enkeltpunktsprøvetager
  • Rustfrit stål, AISI 304
  • Indsæt prøveudtageren i produktet, for væsken vil strømme ind i prøveudtageren
  • Hæv den midterste kontrolstang for at udtømme prøven
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Til brug med (applikation) Væsker med lav viskositet
Diameter (metrisk) 32 mm
Længde (metrisk) 540 mm