Få mere at vide
Sampling Systems™ Utility Dipper i rustfrit stål
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Længde (metrisk):
460 mm
540 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enkeltpunktsprøvetager
- Rustfrit stål, AISI 304
- Indsæt prøveudtageren i produktet, for væsken vil strømme ind i prøveudtageren
- Hæv den midterste kontrolstang for at udtømme prøven
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (AISI 304) |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Til brug med (applikation) | Væsker med lav viskositet |
| Diameter (metrisk) | 32 mm |
| Længde (metrisk) | 460 mm |