Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Brugsskåle, 304 rustfrit stål
Artikelnummer. p-8005008 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
858 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11797255
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0727200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Heavy gauge, 304 rustfrit stål (SS) hjælpeskåle med flad bund og lige sider for at sikre stabilitet.
  • Disse ligesidede, kraftige skåle er lavet af 304 SS med en satin finish, der gør dem nemme at rengøre.
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 858 ml
Kapacitet (engelsk) 29 oz.
Højde (metrisk) 6.7 cm
Diameter (engelsk) 5 tommer
Diameter (metrisk) 127 mm
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Produkttype Brugsskål