Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Brugsskåle, 304 rustfrit stål
Artikelnummer. 11797255 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
858 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11797255 858 ml Hver
11707265 2000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11797255 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 0727200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00 DKK
    296.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.78 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Heavy gauge, 304 rustfrit stål (SS) hjælpeskåle med flad bund og lige sider for at sikre stabilitet.
  • Disse ligesidede, kraftige skåle er lavet af 304 SS med en satin finish, der gør dem nemme at rengøre.
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 858 ml
Kapacitet (engelsk) 29 oz.
Højde (metrisk) 6.7 cm
Diameter (engelsk) 5 tommer
Diameter (metrisk) 127 mm
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Produkttype Brugsskål