Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Brugsskåle, 304 rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
858 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Disse ligesidede, kraftige skåle er lavet af 304 SS med en satin finish, der gør dem nemme at rengøre.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Kapacitet (engelsk) | 6.6 ft. |
| Højde (metrisk) | 7.6 cm |
| Diameter (engelsk) | 7 tommer |
| Diameter (metrisk) | 177.8 mm |
| Højde (engelsk) | 3 tommer |
| Produkttype | Brugsskål |