Beskrivelse
- Velegnet til alle mærker af opretstående frysere
- Rustfrit stål
- Til kryogene kasser med forskellig kapacitet
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | Ja |
| Holder | Æsker (16) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 16 |
| Til brug med (applikation) | Passer ind i ethvert frysermærke og -model |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysere |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Mængde | 1 stk. |
| Dybde (metrisk) | 558 mm |
| Produkttype | Standard stativ |
| Vis mere |