Få mere at vide
Bochem™ Universalsaks i rustfrit stål med plastikhåndtag
Artikelnummer. 10303951
Skift visning
Længde (metrisk):
190 mm
210 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10303951 190 mm
10498242 210 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10303951 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4250
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Udformet med ergonomisk håndtag. Bochem™ Universalsaks i rustfrit stål med plasthåndtag har en klinge i rustfrit stål.
  • Plasthåndtag udvendigt
  • Holdbart metalhåndtag
  • Klinge i rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Universal saks
Længde (metrisk) 190 mm
Materiale Rustfrit stål