Få mere at vide
Bochem™ Universalsaks i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8005006
Længde (metrisk):
180 mm
200 mm
210 mm
Tip stil:
Sharp/Sharp
Skarp/rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10525611
Brand: Bochem™ 4151
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Temperaturbestandig universalsaks med plasthåndtag. Bochem™ Universalsakse i rustfrit stål er konstrueret af modstandsdygtigt og holdbart rustfrit stål.
  • Rustfri stålkonstruktion.
  • Plasthåndtag.
  • Kemisk og termisk resistent (op til 145 °C).
Tekniske data
Produkttype Universal saks
Længde (metrisk) 180 mm
Materiale Rustfrit stål, plast
Tip stil Skarp/rund