Få mere at vide
Bochem™ Universalsaks i rustfrit stål
Artikelnummer. 10525611
Skift visning
Længde (metrisk):
180 mm
200 mm
210 mm
Tip stil:
Sharp/Sharp
Skarp/rund
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip stil Pakningsstørrelse
10525611 180 mm Skarp/rund -
10517892 200 mm Sharp/Sharp Hver
10060761 210 mm Sharp/Sharp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10525611 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 4151
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Temperaturbestandig universalsaks med plasthåndtag. Bochem™ Universalsakse i rustfrit stål er konstrueret af modstandsdygtigt og holdbart rustfrit stål.
  • Rustfri stålkonstruktion.
  • Plasthåndtag.
  • Kemisk og termisk resistent (op til 145 °C).
Tekniske data
Produkttype Universal saks
Længde (metrisk) 180 mm
Materiale Rustfrit stål, plast
Tip stil Skarp/rund