Få mere at vide
Bochem™ Universalsaks i rustfrit stål
Længde (metrisk):
180 mm
200 mm
210 mm
Tip stil:
Sharp/Sharp
Skarp/rund
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Rustfri stålkonstruktion.
- Plasthåndtag.
- Kemisk og termisk resistent (op til 145 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Universal saks |
| Længde (metrisk) | 210 mm |
| Materiale | Rustfrit stål, plast |
| Tip stil | Sharp/Sharp |