Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samlinger, T-shirts og krydser i rustfrit stål
Artikelnummer. 10715146 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Kors
T-shirt
Union
Oversigt:
0,010 tommer gennemgående hul
0,020 tommer Gennemgangshul
0,020 tommer gennemgående hul
0,050 tommer Gennemgangshul
0,062 tommer Gennemgangshul
Fejet volumen:
∼0,0 μl
0,025μ L
0,103 μl
0,129μ L
0,134μ L
0,57μ L
0,72 μl
0,836 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Oversigt Fejet volumen Pakningsstørrelse
10715146 T-shirt 0,020 tommer gennemgående hul 0,57μ L Hver
10107384 Union 0,020 tommer Gennemgangshul 0,103 μl Hver
10669365 Union 0,020 tommer gennemgående hul 0,134μ L Hver
10046364 Union 0,020 tommer gennemgående hul 0,129μ L Hver
10302985 Kors 0,020 tommer Gennemgangshul 0,72 μl Hver
10097214 Union 0,010 tommer gennemgående hul 0,025μ L Hver
10007224 Union 0,050 tommer Gennemgangshul 0,836 μl Hver
10189004 Union 0,062 tommer Gennemgangshul ∼0,0 μl Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10715146 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. U428
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Minimer systemets dødvolumener, og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med koblinger, T-stykker og krydser i rustfrit stål.
Minimer systemdødvolumen og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ Unioner, T-shirts og krydser i rustfrit stål. Indeholder to møtrikker og hylstre i rustfrit stål.
  • Absolut nul eller lav dødvolumen formater
  • Indeholder to møtrikker og hylstre i rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type T-shirt
Fejet volumen 0,57μ L
Inkluderer T-shirt
Oversigt 0,020 tommer gennemgående hul
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) 1/16 tommer. OD rør
Længde (metrisk) 22.61 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.