Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samlinger, T-shirts og krydser i rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Minimer systemets dødvolumener, og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med koblinger, T-stykker og krydser i rustfrit stål.
Minimer systemdødvolumen og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ Unioner, T-shirts og krydser i rustfrit stål. Indeholder to møtrikker og hylstre i rustfrit stål.
- Absolute zero or low dead volume formats
- Includes two stainless steel nuts and ferrules
Tekniske data
Tekniske data
| Type | tilslutninger |
| Fejet volumen | ∼0,0 μl |
| Inkluderer | Union with 2 stainless steel nuts and ferrules |
| Oversigt | 0,062 tommer gennemgående hul |
| Materiale | Stainless Steel |
| Til brug med (udstyr) | Upchurch Scientific/Parker Fittings |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.