Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samlinger, T-shirts og krydser i rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Minimer systemets dødvolumener, og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med koblinger, T-stykker og krydser i rustfrit stål.
Minimer systemdødvolumen og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ Unioner, T-shirts og krydser i rustfrit stål. Indeholder to møtrikker og hylstre i rustfrit stål.
- Absolut nul eller lav dødvolumen formater
- Indeholder to møtrikker og hylstre i rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Union |
| Fejet volumen | 0,025μ L |
| Inkluderer | Union med 2 møtrikker og hylstre i rustfrit stål |
| Oversigt | 0,010 tommer gennemgående hul |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Upchurch Scientific/Parker armaturer |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.