Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samlinger, T-shirts og krydser i rustfrit stål
Artikelnummer. 10046364 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Kryds
T-shirt
Union
tilslutninger
Oversigt:
0,010 tommer gennemgående hul
0,020 tommer gennemgående hul
0,020 tommer gennemgående hul
0,050 tommer gennemgående hul
0,062 tommer gennemgående hul
Fejet volumen:
∼0,0 μl
0,025μ L
0,103 μl
0,129μ L
0,134μ L
0,57μ L
0,72 μl
0,836 μl
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10046364
Brand: Thermo Scientific™ U412
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer systemets dødvolumener, og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med koblinger, T-stykker og krydser i rustfrit stål.
Minimer systemdødvolumen og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ Unioner, T-shirts og krydser i rustfrit stål. Indeholder to møtrikker og hylstre i rustfrit stål.
  • Absolut nul eller lav dødvolumen formater
  • Indeholder to møtrikker og hylstre i rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Union
Fejet volumen 0,129μ L
Inkluderer Union med 2 møtrikker og hylstre i rustfrit stål
Oversigt 0,020 tommer gennemgående hul
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Vandbeslag
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.