Få mere at vide
Cole-Parmer™ Pincet i rustfrit stål med flad spids
Artikelnummer. 11765449 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
12,0 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11765449 12,0 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11765449 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0728705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 DKK
    88.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.39 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Anbefales til mikroelektronik og præcisionsmontage
  • Fint udformet pincet i rustfrit stål
  • Har håndforarbejdede punkter for nøjagtighed og fremragende spidshårdhed
  • Antirefleksfinish reducerer øjenbelastningen
  • Anti-magnetisk, anti-syre og syrefast
Tekniske data
Produkttype Pincet
Længde (engelsk) 4,75 tommer
Længde (metrisk) 12,0 cm
Materiale Rustfrit stål
Mængde Ea.
Sterilitet Steril
Tip stil Tilspidset, flad