Få mere at vide
Cole-Parmer™ Pincet i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8005004 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Tip stil:
Buet
Lang Fin
Lige
Ultra fin skarp
Vinklet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11749909
Brand: Cole-Parmer™ 0728709
Anbefales til mikroelektronik og præcisionsmontage
  • Hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
  • Anti-glare finish reduces eye strain
  • Anti-magnetic and acid resistant
Tekniske data
Tip stil Buet
nr. pr. pakke Each
Længde (engelsk) 4.25 in.
Materiale Stainless Steel
Længde (metrisk) 10,8 cm
Produkttype Tweezers
Type Tweezer
Mængde Ea.
Stil Straight