Få mere at vide
Cole-Parmer™ Pincet i rustfrit stål
Artikelnummer. 11755449 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Tip stil:
Buet
Lige
Long Fine
Ultra Fine Sharp
Vinklet
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip stil Pakningsstørrelse
11755449 14,0 cm Long Fine Hver
11749909 10,8 cm Buet Hver
11705499 10,8 cm Vinklet Hver
11735449 10,8 cm Ultra Fine Sharp Hver
11745449 12,7 cm Lige Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11755449 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0728704
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Anbefales til mikroelektronik og præcisionsmontage
  • Håndforarbejdede punkter for nøjagtighed og fremragende spidshårdhed
  • Antirefleksfinish reducerer øjenbelastning
  • Anti-magnetisk og syrefast
Tekniske data
Længde (metrisk) 14,0 cm
Materiale Rustfrit stål
nr. pr. pakke Hver
Mængde Ea.
Stil Lige
Tip stil Long Fine
Produkttype Pincet