Få mere at vide
Cole-Parmer™ Pincet i rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Tip stil:
Buet
Lang Fin
Lige
Ultra fin skarp
Vinklet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Anbefales til mikroelektronik og præcisionsmontage
- Hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic and acid resistant
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Buet |
| nr. pr. pakke | Each |
| Længde (engelsk) | 4.25 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Længde (metrisk) | 10,8 cm |
| Produkttype | Tweezers |
| Type | Tweezer |
| Mængde | Ea. |
| Stil | Straight |