Beskrivelse
Anbefales til mikroelektronik og præcisionsmontage
- Håndforarbejdede punkter for nøjagtighed og fremragende spidshårdhed
- Antirefleksfinish reducerer øjenbelastning
- Anti-magnetisk og syrefast
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Lige |
| nr. pr. pakke | Hver |
| Længde (engelsk) | 5,0 tommer. |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 12,7 cm |
| Produkttype | Pincet |
| Type | Pincet |
| Mængde | Ea. |
| Stil | Lige |