Få mere at vide
Cole-Parmer™ Pincet i rustfrit stål
Product Code. 11735449 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Længde (metrisk):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Tip stil:
Buet
Lang Fin
Lige
Ultra fin skarp
Vinklet
Unit Size:
Hver
Product Code. 11735449
Brand: Cole-Parmer™ 0728706
Only null left
Add to basket
Add to basket
Anbefales til mikroelektronik og præcisionsmontage
  • Håndforarbejdede punkter for nøjagtighed og fremragende spidshårdhed
  • Antirefleksfinish reducerer øjenbelastning
  • Anti-magnetisk og syrefast
Specifications
Tip stil Ultra fin skarp
nr. pr. pakke Hver
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 10,8 cm
Produkttype Pincet
Type Pincet
Mængde Ea.
Stil Lige