Få mere at vide
Cole-Parmer™ Pincet i rustfrit stål
Artikelnummer. 11705499 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10,8 cm
12,7 cm
14,0 cm
Tip stil:
Buet
Lang Fin
Lige
Ultra fin skarp
Vinklet
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Tip stil unitSize
11705499 10,8 cm Vinklet Hver
11749909 10,8 cm Buet Hver
11735449 10,8 cm Ultra fin skarp Hver
11745449 12,7 cm Lige Hver
11755449 14,0 cm Lang Fin Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11705499 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0728708
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales til mikroelektronik og præcisionsmontage
  • Håndforarbejdede punkter for nøjagtighed og fremragende spidshårdhed
  • Antirefleksfinish reducerer øjenbelastning
  • Anti-magnetisk og syrefast
Tekniske data
Tip stil Vinklet
nr. pr. pakke Hver
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 10,8 cm
Produkttype Pincet
Type Pincet
Mængde Ea.
Stil Lige